Stampa…
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
L13488.03 L13488.06
L13488.03EA 48.2 EUR
L13488.03 L13488.06
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 202982-63-6 Molecular Formula: C7H7ClFN.HCl Formula Weight: 196.05 Melting Point: 243-245° MDL No.: MFCD00143286
Formula: C₇H₇ClFN·HCl
Peso molecolare: 196,05 g/mol
Punto di fusione: 243…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143286
CAS Number: 202982-63-6