trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 84228-93-3
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Melting Point: 276-280°
Beilstein Reference: 1719967
MDL No.: MFCD00040746
Formula:
C₈H₇NO₂ Punto di fusione: 276…280 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040746 CAS Number: 84228-93-3 EINECS: 226-265-4 |