5(6)-Carboxyfluorescein mixture of isomers 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 72088-94-9
Molecular Formula: C21H12O7
Formula Weight: 376.32
Melting Point: ca 300°
MDL No.: MFCD00151081
Formula:
C₂₁H₁₂O₇ Punto di fusione: ∼ 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151081 CAS Number: 72088-94-9 EINECS: 276-331-1 |