1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,4-Di(aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexane-1,4-diyldimethanamine, Hexahydro-p-xylylenediamine, 1,4-Cyclohexanebis(methylamine)
Purity: 96%
CAS No.: 2549-93-1
Molecular Formula: C8H18N2
Formula Weight: 142.25
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 239-244°
Beilstein Reference: 2071383
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00039463
Formula:
C₈H₁₈N₂ Peso molecolare: 142,25 g/mol Punto di ebollizione: 239…244 °C Densità: 0,950 Flash Pt: 106 °C (222 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039463 CAS Number: 2549-93-1 EINECS: 219-840-6 ADR: 8,III |