N-Acetylethylenediamine 90%, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 90%
CAS No.: 1001-53-2
Molecular Formula: C4H10N2O
Formula Weight: 102.14
Flash Point:
Formula:
C₄H₁₀N₂O Punto di ebollizione: 128 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 44…50 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008163 CAS Number: 1001-53-2 UN: 3259 ADR: 8,III |