N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 95-31-8
Molecular Formula: C11H14N2S2
Formula Weight: 238.38
Flash Point: 165°(329°F)
Melting Point: 105-110°
Beilstein Reference: 158370
MDL No.: MFCD00022873
Formula:
C₁₁H₁₄N₂S₂ Punto di fusione: 105…110 °C Densità: 1,290 Flash Pt: 165 °C (329 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022873 CAS Number: 95-31-8 EINECS: 202-409-1 |