Cyclopropanemethylamine hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 7252-53-1
Molecular Formula: C4H9N.HCl
Formula Weight: 107.58
Melting Point: 202-205°
Beilstein Reference: 3906936
MDL No.: MFCD00012544
Formula:
C₄H₉N·HCl Punto di fusione: 202…205 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012544 CAS Number: 7252-53-1 EINECS: 230-668-0 |