Stampa…
2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L13349.22 L13349.36
L13349.22EA 30.9 EUR
L13349.22 L13349.36
2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol 95%
2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol
Purity: 95% CAS No.: 126-11-4 Molecular Formula: C4H9NO5 Formula Weight: 151.12 Melting Point: ca 160° dec. Beilstein Reference: 742427 MDL No.: MFCD00007395
Formula: C₄H₉NO₅
Punto di fusione: ∼ 160 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007395
CAS Number: 126-11-4
EINECS: 204-769-5
Merck Index: 14,9753