Allyl vinyl ether 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
Stabilised with potassium hydroxide 0,1%
Stab. with 0.1% potassium hydroxide
Purity: 95%
CAS No.: 3917-15-5
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point:
Formula:
C₅H₈O Punto di ebollizione: 65…68 °C Densità: 0,781 Flash Pt: <–5 °C (23 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039827 CAS Number: 3917-15-5 EINECS: 223-482-6 UN: 3271 ADR: 3,II |