1-(Triisopropylsilyl)pyrrole 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 87630-35-1
Molecular Formula: C13H25NSi
Formula Weight: 223.44
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 78°/0.4mm
Beilstein Reference: 3540663
MDL No.: MFCD00054932
Formula:
C₁₃H₂₅NSi Punto di ebollizione: 78 °C (0,4 mmHg) Densità: 0,904 Flash Pt: 106 °C (222 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00054932 CAS Number: 87630-35-1 |