1-Phenyl-1,4-pentanedione 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 96%
CAS No.: 583-05-1
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 158-162°/12mm
Beilstein Reference: 908230
MDL No.: MFCD00092889
Formula:
C₁₁H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 158…162 °C (12 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00092889 CAS Number: 583-05-1 |