Stampa…
5-(2-Thienyl)pentanoic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Thiophen-2-yl)pentanoic acid
L13122.03 L13122.06
L13122.03EA 41.4 EUR
L13122.03 L13122.06
5-(2-Thienyl)pentanoic acid 95%
5-(2-Thienyl)pentanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 21010-06-0 Molecular Formula: C9H12O2S Formula Weight: 184.26 Melting Point: 39-42° Beilstein Reference: 126021 MDL No.: MFCD00151849
Formula: C₉H₁₂O₂S
Peso molecolare: 184,26 g/mol
Punto di fusione: 39…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151849
CAS Number: 21010-06-0