4-Acryloylmorpholine ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
Stab. with 4-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 5117-12-4
Molecular Formula: C7H11NO2
Formula Weight: 141.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.5090
Melting Point: -8°
Boiling Point: 158°/50mm
Beilstein Reference: 119302
MDL No.: MFCD00047413
Formula:
C₇H₁₁NO₂ Peso molecolare: 141,17 g/mol Punto di ebollizione: 158 °C (50 mmHg) Punto di fusione: –8 °C Densità: 1,120 Flash Pt: 127 °C (260 °F) |
MDL Number:
MFCD00047413 CAS Number: 5117-12-4 EINECS: 418-140-1 |