Domiphen bromide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 538-71-6
Molecular Formula: C22H40BrNO
Formula Weight: 414.48
Melting Point: 117-118°
Beilstein Reference: 3922742
MDL No.: MFCD00011769
Formula:
C₂₂H₄₀BrNO Punto di fusione: 117…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011769 CAS Number: 538-71-6 EINECS: 208-702-0 Merck Index: 14,3415 |