4-n-Butoxyphenyl isocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 28439-86-3
Molecular Formula: C11H13NO2
Formula Weight: 191.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₁H₁₃NO₂ Punto di ebollizione: 149…150 °C (3 mmHg) Densità: 1,055 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00037042 CAS Number: 28439-86-3 UN: 2206 ADR: 6.1,III |