2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate, (max. 10% H₂O) 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L12760.03
L12760.06
L12760.03EA
29.6
EUR
L12760.03
L12760.06
2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate, (max. 10% H₂O) 97%
2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 42712-64-1
Molecular Formula: C9H8N2O.xH2O
Formula Weight: 160.18(anhy)
Melting Point: ca 298° dec.
Beilstein Reference: 124785
MDL No.: MFCD00052386
Formula:
C₉H₈N₂O·xH₂O Peso molecolare: 160,18 g/mol (anhy) Punto di fusione: ∼ 298 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052386 CAS Number: 42712-64-1 |