Isobutyl acrylate ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Acrylic Acid Isobutyl Ester
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
stab with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 106-63-8
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: -61°
Boiling Point: 139°
Beilstein Reference: 1749388
UN No.: UN2527
MDL No.: MFCD00042865
Formula:
C₇H₁₂O₂ Peso molecolare: 128,17 g/mol Punto di ebollizione: 139 °C Punto di fusione: –61 °C Densità: 0,888 Flash Pt: 32 °C (89 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042865 CAS Number: 106-63-8 EINECS: 203-417-8 ADR: 3,III |