Stampa…
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,4-Di(3-aminopropyl)piperazine
L12508.14 L12508.22
L12508.14EA 51.4 EUR
L12508.14 L12508.22
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine 98%
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 7209-38-3 Molecular Formula: C10H24N4 Formula Weight: 200.33 Flash Point: 162°(323°F) Refractive Index: 1.5018 Melting Point: 14° Boiling Point: 150-152°/2mm Beilstein Reference: 111747 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00006161
Formula: C₁₀H₂₄N₄
Peso molecolare: 200,33 g/mol
Punto di ebollizione: 150…152 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 14 °C
Densità: 0,973
Flash Pt: 162 °C (323 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006161
CAS Number: 7209-38-3
EINECS: 230-589-1
UN: 2735
ADR: 8,II