Sodium hydrogen-L-tartrate, anidro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 526-94-3
Molecular Formula: C4H5NaO6
Formula Weight: 172.07
Melting Point: ca 243° dec.
Beilstein Reference: 6099125
Optical Rotation: +24.5° (c=3 in water)
MDL No.: MFCD00065393
Formula:
C₄H₅NaO₆ Punto di fusione: ∼ 243 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00065393 CAS Number: 526-94-3 EINECS: 208-400-9 Merck Index: 14,8589 |