N-Benzoylthiourea 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Carbamothioylbenzamide, N-(Carbamothioyl)benzamide
Purity: 98%
CAS No.: 614-23-3
Molecular Formula: C8H8N2OS
Formula Weight: 180.23
Odour: Odourless
Melting Point: 174-176°
Beilstein Reference: 1942772
MDL No.: MFCD00041191
Formula:
C₈H₈N₂OS Peso molecolare: 180,23 g/mol Punto di fusione: 174…176 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041191 CAS Number: 614-23-3 |