1-Dimethylamino-2-propyne 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N,N-Dimethylpropargylamine, N,N-Dimethyl-2-propyn-1-amine
Purity: 98%
CAS No.: 7223-38-3
Molecular Formula: HC≡CCH2N(CH3)2
Formula Weight: 83.13
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1071222
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00008575
Formula:
C₅H₉N Peso molecolare: 83,13 g/mol Punto di ebollizione: 80…81 °C Densità: 0,772 Flash Pt: –7 °C (19 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008575 CAS Number: 7223-38-3 EINECS: 230-620-9 ADR: 3,II |