Malonic acid dihydrazide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 3815-86-9
Molecular Formula: C3H8N4O2
Formula Weight: 132.12
Melting Point: 152-156°
Beilstein Reference: 1072337
MDL No.: MFCD00041268
Formula:
C₃H₈N₄O₂ Punto di fusione: 152…156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041268 CAS Number: 3815-86-9 |