Ethyl-2-nitropropionate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 2531-80-8
Molecular Formula: C5H9NO4
Formula Weight: 147.13
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 190-195°
Beilstein Reference: 774734
MDL No.: MFCD00024818
Formula:
C₅H₉NO₄ Punto di ebollizione: 190…195 °C Densità: 1,130 Flash Pt: 89 °C (192 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00024818 CAS Number: 2531-80-8 |