2-Hexyldecanoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 25354-97-6
Molecular Formula: C16H32O2
Formula Weight: 256.43
Flash Point: 174°(345°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: 10°
Boiling Point: 165-168°/2mm
Beilstein Reference: 1777217
MDL No.: MFCD00059651
Formula:
C₁₆H₃₂O₂ Punto di ebollizione: 165…168 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 10 °C Densità: 0,880 Flash Pt: 174 °C (345 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059651 CAS Number: 25354-97-6 EINECS: 246-885-9 Merck Index: 14,4709 |