3-Trifluoromethylbutyric acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 348-75-4
Molecular Formula: C5H7F3O2
Formula Weight: 156.11
Refractive Index: 1.3590
Odour: Pungent
Boiling Point: 90-91°/25mm
Beilstein Reference: 1760574
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00039533
Formula:
C₅H₇F₃O₂ Punto di ebollizione: 90…91 °C (25 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039533 CAS Number: 348-75-4 ADR: 8,III |