Diethyl ethylidenemalonate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 1462-12-0
Molecular Formula: C9H14O4
Formula Weight: 186.21
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₄O₄ Punto di ebollizione: 115…116 °C (17 mmHg) Densità: 1,019 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009145 CAS Number: 1462-12-0 EINECS: 215-965-5 |