Thiophene-3-acetic acid hydrazide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Thien-3-yl)acetohydrazide
L12077.03
L12077.06
L12077.03EA
78
EUR
L12077.03
L12077.06
Thiophene-3-acetic acid hydrazide 97%
Thiophene-3-acetic acid hydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 175276-94-5
Molecular Formula: C6H8N2OS
Formula Weight: 156.21
Melting Point: 85-86°
Beilstein Reference: 120473
MDL No.: MFCD00052946
Formula:
C₆H₈N₂OS Peso molecolare: 156,21 g/mol Punto di fusione: 85…86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052946 CAS Number: 175276-94-5 |