N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulphonate hydrate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 82228-89-5
Molecular Formula: C13H13NO4S.xH2O
Formula Weight: 279.32(anhy)
Melting Point: 98-100°
Beilstein Reference: 5695963
MDL No.: MFCD08061351
Formula:
C₁₃H₁₃NO₄S·xH₂O Peso molecolare: 279,32 g/mol (anhy) Punto di fusione: 98…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08061351 CAS Number: 82228-89-5 |