1-(4-Methoxyphenyl)ethanol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
4-Methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
Purity: 95%
CAS No.: 3319-15-1
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 94-96°/1mm
Beilstein Reference: 2043521
MDL No.: MFCD00016857
Formula:
C₉H₁₂O₂ Peso molecolare: 152,19 g/mol Punto di ebollizione: 94…96 °C (1 mmHg) Densità: 1,079 Flash Pt: 74 °C (165 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016857 CAS Number: 3319-15-1 EINECS: 222-019-5 |