Stampa…
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methacrylic Acid 1H,1H,5H-Perfluoropentyl Ester, Methacrylic Acid 1H,1H,5H-Octafluoropentyl Ester, 1H,1H,5H-Perfluoropentyl Methacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl methacrylate
L12044.06 L12044.14
L12044.06EA 68.6 EUR
L12044.06 L12044.14
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98% stabilizzato
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate
Purity: 98% CAS No.: 355-93-1 Molecular Formula: C9H8F8O2 Formula Weight: 300.15 Flash Point: 81°(177°F) Refractive Index: 1.3600 Boiling Point: 178-179° Beilstein Reference: 1801409 MDL No.: MFCD00039278
Formula: C₉H₈F₈O₂
Peso molecolare: 300,15 g/mol
Punto di ebollizione: 178…179 °C
Densità: 1,432
Flash Pt: 81 °C (177 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039278
CAS Number: 355-93-1
EINECS: 206-596-0