1-Adamantaneacetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4942-47-6
Molecular Formula: C12H18O2
Formula Weight: 194.28
Melting Point: 136-138°
Beilstein Reference: 641412
MDL No.: MFCD00074728
Formula:
C₁₂H₁₈O₂ Punto di fusione: 136…138 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00074728 CAS Number: 4942-47-6 EINECS: 225-585-1 |