Stampa…
4-Nitrophenyl octanoate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L12022.03 L12022.06
L12022.03EA 28.9 EUR
L12022.03 L12022.06
4-Nitrophenyl octanoate 96%
4-Nitrophenyl octanoate
Refractive Index: 1.5130
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
Densità: 1,082
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024665
CAS Number: 1956-10-1