Stampa…
Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: trans-Stilbene-4,4'-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
L11969.03 L11969.MD
L11969.03EA 122 EUR
L11969.03 L11969.MD
Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate ≥98%
Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 34541-73-6 Molecular Formula: C18H16O4 Formula Weight: 296.33 Melting Point: 234-236° Beilstein Reference: 2471189 MDL No.: MFCD00039527
Formula: C₁₈H₁₆O₄
Peso molecolare: 296,32 g/mol
Punto di fusione: 234…236 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039527
CAS Number: 34541-73-6