n-Propyl bromoacetate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 35223-80-4
Molecular Formula: BrCH2CO2(CH2)2CH3
Formula Weight: 181.04
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1745564
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00075247
Formula:
BrCH₂CO₂(CH₂)₂CH₃ Peso molecolare: 181.04 g/mol Punto di ebollizione: 175…176 °C Densità: 1.399 Flash Pt: 82 °C (179 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075247 CAS Number: 35223-80-4 ADR: 8 III |