Mono-n-dodecyl phosphate 90%, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 90%
CAS No.: 2627-35-2
Molecular Formula: C12H27O4P
Formula Weight: 266.32
Odour: Odourless
Melting Point: 39-45°
Beilstein Reference: 1710518
MDL No.: MFCD00013946
Formula:
C₁₂H₂₇O₄P Punto di fusione: 39…45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013946 CAS Number: 2627-35-2 EINECS: 220-095-4 |