N-(2-Hydroxypropyl)morpholine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2109-66-2
Molecular Formula: C7H15NO2
Formula Weight: 145.20
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4635
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 1443
MDL No.: MFCD00023378
Formula:
C₇H₁₅NO₂ Punto di ebollizione: 218 °C Densità: 1,020 Flash Pt: 92 °C (197 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023378 CAS Number: 2109-66-2 EINECS: 218-298-8 |