Phenyl acrylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 937-41-7
Molecular Formula: C6H5O2CCH=CH2
Formula Weight: 148.16
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 89-90°/12mm
Beilstein Reference: 2041124
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00048145
Formula:
C₉H₈O₂ Punto di ebollizione: 89…90 °C (12 mmHg) Densità: 1,076 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00048145 CAS Number: 937-41-7 EINECS: 213-329-1 ADR: 9,III |