4-Phenoxyphenyl isocyanate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 59377-19-4
Molecular Formula: C13H9NO2
Formula Weight: 211.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₃H₉NO₂ Punto di ebollizione: 169…170 °C (3 mmHg) Densità: 1,169 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00013876 CAS Number: 59377-19-4 ADR: 6.1,III |