Mandelic acid hydrazide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Hydroxy-2-phenylacetohydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 2443-66-5
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 2096197
MDL No.: MFCD00038133
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Peso molecolare: 166.18 g/mol Punto di fusione: 128…131 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00038133 CAS Number: 2443-66-5 |