4-Vinylphenyl acetate 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 2628-16-2
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 259-260°
Beilstein Reference: 1862793
MDL No.: MFCD00075734
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 259…260 °C Punto di fusione: 7…8 °C Densità: 1,060 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075734 CAS Number: 2628-16-2 EINECS: 434-600-2 |