Hexyl methacrylate 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methacrylic Acid Hexyl Ester
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 142-09-6
Molecular Formula: C10H18O2
Formula Weight: 170.25
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Characteristic
Melting Point: -57°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 1754703
MDL No.: MFCD00015283
Formula:
C₁₀H₁₈O₂ Punto di ebollizione: 204 °C Punto di fusione: –57 °C Densità: 0,885 Flash Pt: 80 °C (176 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015283 CAS Number: 142-09-6 EINECS: 205-521-9 |