Allyl chloroacetate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2916-14-5
Molecular Formula: ClCH2CO2CH2CH=CH2
Formula Weight: 134.56
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 1747000
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00058936
Formula:
C₅H₇ClO₂ Punto di ebollizione: 162…164 °C Densità: 1,160 Flash Pt: 61 °C (141 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00058936 CAS Number: 2916-14-5 EINECS: 220-839-8 ADR: 6.1,III |