3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 6269-33-6
Molecular Formula: C10H7ClO3
Formula Weight: 210.62
Melting Point: 157-159°
Beilstein Reference: 2719881
MDL No.: MFCD00041465
Formula:
C₁₀H₇ClO₃ Punto di fusione: 157…159 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041465 CAS Number: 6269-33-6 |