N-Benzylacrylamide 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 13304-62-6
Molecular Formula: CH2=CHCONHCH2C6H5
Formula Weight: 161.21
Melting Point: 59-62°
Beilstein Reference: 2690053
MDL No.: MFCD00015333
Formula:
CH₂=CHCONHCH₂C₆H₅ Punto di fusione: 59…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015333 CAS Number: 13304-62-6 EINECS: 603-701-5 |