Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
L11357.03
L11357.06
L11357.03EA
68.2
EUR
L11357.03
L11357.06
Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide 97%
Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 175135-07-6
Molecular Formula: C9H8N2OS
Formula Weight: 192.24
Melting Point: 184-187°
Beilstein Reference: 153297
MDL No.: MFCD00052501
Formula:
C₉H₈N₂OS Punto di fusione: 184…187 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052501 CAS Number: 175135-07-6 |