N-(2-Hydroxyethyl)succinimide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 18190-44-8
Molecular Formula: C6H9NO3
Formula Weight: 143.14
Melting Point: 59-61°
Beilstein Reference: 124744
MDL No.: MFCD00078332
Formula:
C₆H₉NO₃ Punto di fusione: 59…61 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078332 CAS Number: 18190-44-8 |