4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Butoxybenzenesulphonyl chloride, 4-Butoxybenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Butoxyphenylsulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1138-56-3
Molecular Formula: C10H13ClO3S
Formula Weight: 248.73
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 130-131°/0.6mm
Beilstein Reference: 1109264
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00052344
Formula:
C₁₀H₁₃ClO₃S Peso molecolare: 248,73 g/mol Punto di ebollizione: 130…131 °C (0,6 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052344 CAS Number: 1138-56-3 ADR: 8,II |