Pyranine
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
HPTS, 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulphonic acid trisodium salt, Japan Green No. 204, Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate, Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate
CAS No.: 6358-69-6
Molecular Formula: C16H7Na3O10S3
Formula Weight: 524.39
Beilstein Reference: 4107272
MDL No.: MFCD00037575
Formula:
C₁₆H₇Na₃O₁₀S₃ Peso molecolare: 524,371 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00037575 CAS Number: 6358-69-6 EINECS: 228-783-6 |