Dimethyl-cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 143130-82-9
Molecular Formula: C18H16O4
Formula Weight: 296.33
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 2386934
MDL No.: MFCD00082669
Formula:
C₁₈H₁₆O₄ Punto di fusione: 112…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082669 CAS Number: 143130-82-9 |