Stampa…
4-Vinylphenol soluzione ≥10% in propylene glycol
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Hydroxystyrene, Phenol, 4-ethenyl-
L10902.03 L10902.06
L10902.03EA 44 EUR
L10902.03 L10902.06
4-Vinylphenol soluzione ≥10% in propylene glycol
4-Vinylphenol
CAS No.: 2628-17-3 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4470 Beilstein Reference: 506844 MDL No.: MFCD00017593
Formula: C₈H₈O
Peso molecolare: 120,151 g/mol
Densità: 1,04
Flash Pt: >100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00017593
CAS Number: 2628-17-3
EINECS: 220-103-6